Merck
GF47511503
Praseodymium
powder, max. particle size 250 micron, weight 20 g, purity 99.9%
Synonim(y):
PR006010
Wybierz wielkość
1 EA
5610,00 zł
5610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5610,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
140.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141610
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5610,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 475-115-03
rezystywność
68 μΩ-cm, 20°C
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
250 μm
bp
3520 °C (lit.)
mp
931 °C (lit.)
gęstość
6.71 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Pr]
InChI
1S/Pr
Klucz InChI
PUDIUYLPXJFUGB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Pyr. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)