Merck
GF47005275
Platinum
rod, 6.5mm, diameter 6.0mm, 99.99+%
Synonim(y):
Platinum, PT007961
Wybierz wielkość
1 EA
7480,00 zł
7480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
7480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141734
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
7480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.99%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 470-052-75
rezystywność
10.6 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
6.5 mm × 6.0 mm
bp
3827 °C (lit.)
mp
1772 °C (lit.)
gęstość
21.45 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Platinum-free catalysts as counter electrodes in dye-sensitized solar cells.
Mingxing Wu et al.
ChemSusChem, 5(8), 1343-1357 (2012-08-14)
Xiaoyong Wang et al.
Chemical Society reviews, 42(1), 202-224 (2012-10-09)
Platinum-based anticancer drugs occupy a crucial role in the treatment of various malignant tumours. However, the efficacy and applicability of platinum drugs are heavily restricted by severe systemic toxicities and drug resistance. Different drug targeting and delivery (DTD) strategies have
A G Quiroga
Journal of inorganic biochemistry, 114, 106-112 (2012-07-24)
This focused review is devoted to our advances in developing trans platinum complexes as antitumoral complexes, in particular those bearing aliphatic amines. It includes some fundamental aspects of the understanding of non conventional metallodrug mechanism. The perspective is arranged by
Yanlong Yang et al.
Tumour biology : the journal of the International Society for Oncodevelopmental Biology and Medicine, 35(4), 2905-2921 (2013-12-18)
The relationship between the ERCC1/2 single nucleotide polymorphisms (SNPs) and the clinical outcomes of the platinum-based chemotherapy in the non-small cell lung cancer (NSCLC) is still inconsistent and inconclusive despite extensive investigations have been conducted to address this question. In
Josep Ramon Germà-Lluch et al.
Archivos espanoles de urologia, 66(5), 524-535 (2013-06-26)
Cisplatin has been the cornerstone of germ cell testicular tumors therapy since its introduction more tan 30 years ago, and a basic part of the schemes given to multiple ovarian, lung, head and neck, and bladder tumors among others. Some