Kluczowe dokumenty
GF45325717
Aluminum-magnesium-manganese-chromium alloy, Al96.45Mg2.6Mn0.8Cr0.15
100mm tube, 2.1mm outside diameter, 0.25mm wall thickness, 1.6mm inside diameter, as drawn
Synonim(y):
AD057150
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 453-257-17
Długość
100 mm
śr. zewn. × śr. wewn. × grubość
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)