Kluczowe dokumenty
GF43827071
Magnesium
wire reel, 1m, diameter 0.25mm, as drawn, 99.9+%
Synonim(y):
Magnesium, MG005115
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 438-270-71
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 0.25 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)