Kluczowe dokumenty
GF41495621
Alumina
tube, outside diameter 3.0 mm, length 200 mm, wall thickness 0.7 mm
Synonim(y):
AL607060
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 414-956-21
Długość
200 mm
śr. zewn.
3.0 mm
grubość ścianki
0.7 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)