Kluczowe dokumenty
GF62973647
Alumina
tube, outside diameter 8.0 mm, length 1000 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
AL607160
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 629-736-47
Długość
1000 mm
śr. zewn.
8.0 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)