Kluczowe dokumenty
GF06853855
Alumina
tube, outside diameter 10.0 mm, length 150 mm, wall thickness 1.5 mm
Synonim(y):
AL607200
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 068-538-55
Długość
150 mm
śr. zewn.
10.0 mm
grubość ścianki
1.5 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)