Kluczowe dokumenty
GF40770435
Silicon carbide
fiber, tex number 209, length 1 m, filament diameter 0.015mm
Synonim(y):
SI675721
Wybierz wielkość
1 EA
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101521
NACRES:
NA.23
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 407-704-35
Długość
1 m
Średnica
0.015 mm , filament diameter
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)