Kluczowe dokumenty
GF40542195
Polyethylene - Low Density
(LDPE), sheet, thickness 1 mm, size 150 × 150 mm
Synonim(y):
ET313010
Wybierz wielkość
1 EA
632,00 zł
5 EA
2560,00 zł
10 EA
4680,00 zł
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
632,00 zł
5 EA
2560,00 zł
10 EA
4680,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
632,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 405-421-95
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
1 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. GF40542195の購入を検討しておりますが,透明性を教えてください.
    1 answer
    1. This is a product of Goodfellow. The material is not tested for transparancy or transmittance. However the manufacturer suggests the publication below may helpful.
      [Bhuyar, Prakash, et al. "Effect of ultraviolet light on the degradation of low-density and high-density polyethylene characterized by the weight loss and FTIR." Maejo International Journal of Energy and Environmental Communication 1.2 (2019): 26-31.]
      The image below was provided in the above cited paper.