GF40148265
Magnetic shielding alloy, Ni77Fe14Cu5Mo4
rod, 1000mm x 6.35mm diameter
Synonim(y):
NI037910
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 401-482-65
dł. × śr.
1000 m × 6.35 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)