Kluczowe dokumenty
GF39940511
Boron carbide
powder, max. particle size 45 micron, weight 50 g, purity 99%
Synonim(y):
B 626010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Produkt GF39940511 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Próba
99%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 399-405-11
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
45 μm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)