GF39596619
Tetrafluoroethylene-Perfluoro(alkoxy vinyl ether)
(alkoxy vinyl ether), (pfa), film, thickness 0.052 mm, size 300 × 300 mm
Synonim(y):
FV321050
About This Item
Polecane produkty
Postać
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 395-966-19
rozmiar
300 × 300 mm
grubość
0.052 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com