Merck
GF38797149
Alumina
fiber, tex number 210, length 2 m, filament diameter 0.02mm
Synonim(y):
AL605720
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Postać
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 387-971-49
Długość
2 m
Średnica
0.02 mm , filament diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com