Kluczowe dokumenty
GF38412806
Zirconium
lump, 8 mm max. lump size, weight 20 g, purity 99.2%
Synonim(y):
ZR006151
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.2%
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 384-128-06
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
masa
20 g
maks. wielkość bryłki
8 mm
bp
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)