Kluczowe dokumenty
GF38353080
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), monofilament, diam. 0.4 mm, L 20 m
Synonim(y):
ES305940
Wybierz wielkość
1 EA
1960,00 zł
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
1960,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
1960,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
monofilament
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 383-530-80
Długość
20 m
Średnica
0.4 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)