Kluczowe dokumenty
GF36840720
Copper/silver
rod, Cu 95%/Ag 5%, 15 mm diameter, length 50 mm, temper as drawn
Synonim(y):
CY137920
Wybierz wielkość
1 EA
894,00 zł
894,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
894,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
31152304
NACRES:
NA.23
894,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
≥95%
Formularz
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 368-407-20
Długość
50 mm
średnica
15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)