Merck
GF36379345
Rhodium
foil, light tested, 15x15mm, thickness 0.05mm, as rolled, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH000210
Wybierz wielkość
1 EA
6040,00 zł
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6040,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Rh
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
102.91
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141738
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
6040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.9%
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 363-793-45
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
rozmiar × grubość
15x15 mm × 0.05 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Albert Padwa
Chemical Society reviews, 38(11), 3072-3081 (2009-10-23)
In this tutorial review, the rhodium(II)-catalyzed domino reactions of alpha-diazo carbonyl compounds are summarized. The article will emphasize some of the more recent synthetic applications of the rhodium carbenoid cyclization/cycloaddition domino cascade for alkaloid synthesis. The many structurally diverse and
Rhodium-catalyzed C-C bond formation via heteroatom-directed C-H bond activation.
Denise A Colby et al.
Chemical reviews, 110(2), 624-655 (2009-05-15)
Huw M L Davies et al.
Chemical Society reviews, 36(7), 1109-1119 (2007-06-20)
This tutorial review describes the reactions of the electron-rich heterocycles pyrrole, furan, indole and benzofuran with copper and rhodium carbenoids. Two main reaction pathways are possible, involving either a concerted non-synchronous cyclopropanation or zwitterionic intermediates. A diverse range of products
Jean Bouffard et al.
Topics in current chemistry, 292, 231-280 (2010-01-01)
A review is presented of synthetic methods for the preparation of biaryls by the rhodium-catalyzed C-H bond arylation of arenes with aryl halides (C-H/ C-X couplings), arylmetal reagents (C-H/C-M couplings) and arenes (C-H/C-H couplings), with an emphasis on postulated mechanisms
Jan Meine Ernsting et al.
Magnetic resonance in chemistry : MRC, 42(9), 721-736 (2004-08-13)
Rhodium is used for a number of large processes that rely on homogeneous rhodium-catalyzed reactions, for instance rhodium-catalyzed hydroformylation of alkenes, carbonylation of methanol to acetic acid and hydrodesulfurization of thiophene derivatives (in crude oil). Many laboratory applications in organometallic