Kluczowe dokumenty
GF64213680
Rhodium
wire reel, 0.05m, diameter 0.12mm, as drawn, 99.9%
Synonim(y):
Rhodium, RH005105
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.9%
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 642-136-80
rezystywność
4.33 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
0.05 m × 0.12 mm
bp
3727 °C (lit.)
mp
1966 °C (lit.)
gęstość
12.41 g/cm3 (lit.)
ciąg SMILES
[Rh]
InChI
1S/Rh
Klucz InChI
MHOVAHRLVXNVSD-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)