Merck
GF34603219
Phosphor bronze alloy, Cu94Sn6
5m wire, 0.025mm diameter, hard
Synonim(y):
CU055120
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Postać
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 346-032-19
dł. × śr.
5 m × 0.025 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3