Merck
GF34143803
Magnesium
wire reel, 1m, diameter 1.1mm, as drawn, 99.9+%
Synonim(y):
Magnesium, MG005140
Wybierz wielkość
1 EA
5490,00 zł
5490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5490,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mg
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
24.31
Beilstein:
4948473
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141502
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
1 mmHg ( 621 °C)
Próba
99.9%
Formularz
wire
temp. samozapłonu
950 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 341-438-03
rezystywność
4.46 μΩ-cm, 20°C
dł. × śr.
1 m × 1.1 mm
bp
1090 °C (lit.)
mp
648 °C (lit.)
gęstość
1.74 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mg]
InChI
1S/Mg
Klucz InChI
FYYHWMGAXLPEAU-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sara Castiglioni et al.
Nutrients, 5(8), 3022-3033 (2013-08-06)
A tight control of magnesium homeostasis seems to be crucial for bone health. On the basis of experimental and epidemiological studies, both low and high magnesium have harmful effects on the bones. Magnesium deficiency contributes to osteoporosis directly by acting
Feng-Yen Li et al.
Blood, 123(14), 2148-2152 (2014-02-20)
Epstein-Barr virus (EBV) is an oncogenic gammaherpesvirus that infects and persists in 95% of adults worldwide and has the potential to cause fatal disease, especially lymphoma, in immunocompromised hosts. Primary immunodeficiencies (PIDs) that predispose to EBV-associated malignancies have provided novel
Stella Lucia Volpe
Advances in nutrition (Bethesda, Md.), 4(3), 378S-383S (2013-05-16)
Magnesium is the fourth most abundant mineral and the second most abundant intracellular divalent cation and has been recognized as a cofactor for >300 metabolic reactions in the body. Some of the processes in which magnesium is a cofactor include
Carlos M Campos et al.
International journal of molecular sciences, 14(12), 24492-24500 (2013-12-20)
The introduction of metallic drug-eluting stents has reduced the risk of restenosis and widened the indications of percutaneous coronary intervention in treatment of coronary artery disease. However, this medical device can induce hypersensitive reaction that interferes with the endothelialization and
Parisa Asghari et al.
Circulation research, 115(2), 252-262 (2014-05-03)
Single-tilt tomograms of the dyads in rat ventricular myocytes indicated that type 2 ryanodine receptors (RYR2s) were not positioned in a well-ordered array. Furthermore, the orientation and packing strategy of purified type 1 ryanodine receptors in lipid bilayers is determined