Merck
GF34004933
Aluminum/copper
lump, Al 98%/Cu 2%, 6 mm max. lump size, weight 20 g
Synonim(y):
AD156100
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Postać
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 340-049-33
masa
20 g
maks. wielkość bryłki
6 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com