Kluczowe dokumenty
GF20719458
Aluminum-titanium alloy, Al75Ti25
100g lump, 100mm max. lump size
Synonim(y):
AD036100
Wybierz wielkość
1 EA
3250,00 zł
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3250,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
3250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
lumps
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 207-194-58
masa
100 g
maks. wielkość bryłki
100 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)