Kluczowe dokumenty
GF31483098
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 10 × 10 mm, purity 99.6%
Synonim(y):
AL603115
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99.6%
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 314-830-98
rozmiar
10 × 10 mm
grubość
1.0 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)