Kluczowe dokumenty
GF30178964
Iron boride
powder, max. particle size 500 micron, weight 20 g
Synonim(y):
FF506010
About This Item
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 301-789-64
masa
20 g
maks. wielk. cząst.
500 μm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)