GF30135798
Alumina
fiber, tex number 250, length 20 m, filament diameter 0.01mm
Synonim(y):
AL605725
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 301-357-98
Długość
20 m
Średnica
0.01 mm , filament diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)