Kluczowe dokumenty
GF30089628
Polytetrafluoroethylene
(PTFE), film, thickness 0.01 mm, L 5 m
Synonim(y):
FP301100
Wybierz wielkość
1 EA
5430,00 zł
5430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5430,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
5430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 300-896-28
Długość
5 m
grubość
0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the width of the teflon film ??
    1 answer
    1. The product width is 5000 mm.