Kluczowe dokumenty
GF29069556
Stainless steel - AISI 304l
foil, Fe/Cr18%/Ni 10%, thickness 0.15 mm, length 0.5 m, coil width 12 mm
Synonim(y):
FA140231
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Formularz
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 290-695-56
Długość
0.5 m
szerokość zwoju
12 mm
grubość
0.15 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)