Kluczowe dokumenty
GF28799667
Niobium
tube, 500mm, outside diameter 2.54mm, inside diameter 2.44mm, wall thickness 0.05mm, annealed, 99.9%
Synonim(y):
Niobium, NB007200, Columbium
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.90%
Formularz
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 287-996-67
rezystywność
13-16 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
500 mm × 0.05 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
2.54 mm × 2.44 mm
bp
4742 °C (lit.)
mp
2468 °C (lit.)
gęstość
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Klucz InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)