Kluczowe dokumenty
GF25399569
Silicone Elastomer
sheet, thickness 0.25 mm, size 152 × 203 mm, specification usp class vi
Synonim(y):
SI303025
Wybierz wielkość
1 EA
3780,00 zł
3780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3780,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
3780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
sheet
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 253-995-69
rozmiar
152 × 203 mm
grubość
0.25 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)