GF19986856
Manganin® - resistance alloy, Cu86Mn12Ni2
foil, 10mm disks, 0.015mm thickness, as rolled
Synonim(y):
CU060210
Formularz
foil (disks - as rolled)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 199-868-56
rozmiar × grubość
10 mm × 0.015 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Informacje prawne
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Manganin is a registered trademark of Isabellenhütte Heusler GmbH & Co. KG.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)