Kluczowe dokumenty
GF19491048
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), metallized film, thickness 0.05 mm, size 540 × 540 mm, ohms/square 2
Synonim(y):
ES301955
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 194-910-48
rozmiar
540 × 540 mm
grubość
0.05 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)