Merck
GF16601341
Cobalt-chromium-tungsten-nickel-iron-manganese alloy, Co50Cr20W15Ni10Fe3Mn2
foil, 50 x 50mm, 0.25mm thickness
Synonim(y):
CN010300
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
Postać
foil
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 166-013-41
rozmiar × grubość
50 mm × 50 mm × 0.25 mm