Merck
GF15403508
Tin
powder, max. particle size 150 micron, weight 50 g, high purity 99.995%
Synonim(y):
SN006031
Wybierz wielkość
1 EA
3740,00 zł
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
3740,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Sn
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.71
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141745
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
3740,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.995%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 154-035-08
rezystywność
11 μΩ-cm, 20°C
masa
50 g
maks. wielk. cząst.
150 μm
bp
2270 °C (lit.)
mp
231.9 °C (lit.)
gęstość
7.310 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Sn]
InChI
1S/Sn
Klucz InChI
ATJFFYVFTNAWJD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)