Kluczowe dokumenty
GF14168033
Nickel/Iron/Molybdenum
wire, Ni 80%/Fe15.5%/Mo 4.5, 0.5 mm diameter, length 50 m, temper as drawn
Synonim(y):
NJ275140
Wybierz wielkość
1 EA
2150,00 zł
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2150,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11101712
NACRES:
NA.23
2150,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
wire
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 141-680-33
Długość
50 m
średnica
0.5 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)