Merck
GF12491793
Tungsten
powder, max. particle size 250 micron, weight 1000 g, min. particle size 50 micron
Synonim(y):
W 006011, W
Wybierz wielkość
1 EA
5810,00 zł
5810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
5810,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
5810,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 124-917-93
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
masa
1000 g
maks. wielk. cząst.
250 μm
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)