Merck
GF59398048
Tungsten
powder, max. particle size 250 micron, weight 100 g, min. particle size 50 micron
Synonim(y):
W 006011, W
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 593-980-48
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
masa
100 g
maks. wielk. cząst.
250 μm
tw
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3