Merck
GF75679666
Tungsten
powder, mean particle size (fsss) <1 micron, weight 500 g, purity 99.95%
Synonim(y):
W 006015
Wybierz wielkość
1 EA
2220,00 zł
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2220,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
W
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.84
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141747
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
2220,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
99.95%
Formularz
powder
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 756-796-66
rezystywność
4.9 μΩ-cm, 20°C
masa
500 g
średnia wielkość cząstek
<1 μm (FSSR)
bp
5660 °C (lit.)
mp
3410 °C (lit.)
gęstość
19.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[W]
InChI
1S/W
Klucz InChI
WFKWXMTUELFFGS-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Sol. 1 - Self-heat. 2
Kod klasy składowania
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)