Merck
GF11738842
Zamak 410 - zinc/aluminum/copper/magnesium
foam, Zn 95%/Al 4%/Cu 1%/Mg, thickness 20 mm, size 150 × 150 mm, bulk density 0.33 g/cm3
Synonim(y):
ZN063801
About This Item
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.23
Próba
≥95%
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 117-388-42
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
20 mm
gęstość nasypowa
0.33 g/cm3
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com