Kluczowe dokumenty
GF11323785
Constantan - resistance alloy, Cu55Ni45
insulated wire, 200m length, 0.07mm conductor diameter, 0.01mm insulation thickness, polyurethane insulation
Synonim(y):
CU045830
About This Item
Kod UNSPSC:
11101711
NACRES:
NA.23
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
polyurethane insulation
thermocouple wire
Formularz
wire (insulated)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 113-237-85
grubość izolacji
0.01 mm
przewód dł. × śr.
200 m × 0.07 mm , conductor diameter
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Zastosowanie
may be used as one component of a thermocouple
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)