Merck
GF84216641
Stainless steel - AISI 316l
rod, 5.0 mm diameter, Fe/Cr18%/Ni10%/Mo 3%, length 1000 mm
Synonim(y):
FF217908
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 842-166-41
Długość
1000 mm
średnica
5.0 mm
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com