Kluczowe dokumenty
GF10086218
Stainless Steel - AISI 316 alloy, FeCr18Ni10Mo3
mesh, 300 x 300mm, 0.38mm nominal aperture, 0.25mm wire diameter, 40 x 40 wires/inch, 0.37 open area, plain weave mesh type
Synonim(y):
FE248710
Wybierz wielkość
1 EA
2300,00 zł
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
2300,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
11171600
NACRES:
NA.23
2300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
opis
40 x 40 (wires/inch)
Formularz
(mesh)
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 100-862-18
śr. × pojemność nominalna
0.25 mm × 0.38 mm , plain weave mesh
rozmiar × otwór
300 mm × 300 mm × 0.37
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com.
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)