Kluczowe dokumenty
GF08853688
Polypropylene
(PP), film, thickness 0.01 mm, L 10 m, condition biaxially oriented
Synonim(y):
PP301100
Wybierz wielkość
1 EA
6470,00 zł
6470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
6470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
6470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 088-536-88
Długość
10 m
grubość
0.01 mm
Opis ogólny
Aktualne informacje dotyczące kart charakterystyki substancji niebezpiecznych można znaleźć na stronie www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)