Kluczowe dokumenty
GF99278713
Polyethylene Terephthalate
(polyester, PET, PETP), film, thickness 0.1 mm, size 150 × 150 mm, clear clear
Synonim(y):
ES301400
Wybierz wielkość
1 EA
461,00 zł
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
461,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.23
461,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
film
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 992-787-13
rozmiar
150 × 150 mm
grubość
0.1 mm
kolor
clear clear
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)