Key Documents
GF08538970
Carbon
foil, 250x250mm, thickness 0.35mm, flexible graphite, 99.8%
Synonim(y):
Activated charcoal, C 000315, Charcoal activated
About This Item
Polecane produkty
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Próba
99.8%
Postać
foil
temp. samozapłonu
842 °F
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 085-389-70
rezystywność
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
L × thickness × thickness
250 mm × 250 mm × 0.35 mm
mp
3550 °C (lit.)
ciąg SMILES
[C]
InChI
1S/C
Klucz InChI
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N