Przejdź do
Z743578
Speedy-Foil® aluminium squares interleaved with paper
L × W 4 in. × 4 in., pack of 500 sheets
Synonim(y):
Diversified Biotech FOIL-3000, aluminium sealing foil, laboratory seal, sealing foil, vessel cover
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
500 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
210,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41122410
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech FOIL-3000
Sterility:
non-sterile
Packaging:
pack of 500 sheets
210,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
packaging
pack of 500 sheets
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-3000
L × W
4 in. × 4 in.
General description
Speedy-Foil is pre-cut aluminum squares interleved with tissue paper for conveniently and quickly covering lab vessels.
Features and Benefits
  • Faster, easier and aseptic: grab and cover
  • Pre-cut to fit common laboratory containers
  • No scissors and less waste
  • 1 mil thick for a sharp, crisp dead-fold providing a tighter fit
  • Each square is interleaved for physical separation
  • Meets FDA requirements for direct contact with pharmaceuticals
  • RNase and DNase free
Legal Information
Speedy-Foil is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743576Z743579Z691577
description
L × W 4 in. × 4 in., pack of 500 sheets
description
L × W 3 in. × 3 in., pack of 500 sheets
description
L × W 2 in. × 2 in., pack of 500 sheets
description
W 6 in. (153 mm)
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
-
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-3000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-2000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech FOIL-1000
manufacturer/tradename
Heathrow Scientific HS23536A
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 500 sheets
packaging
pack of 1 ea
L × W
4 in. × 4 in.
L × W
3 in. × 3 in.
L × W
2 in. × 2 in.
L × W
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)