Key Documents
GF08426640
Zirconium
tube, 500mm, outside diameter 12.7mm, inside diameter 9.5mm, wall thickness 1.6mm, annealed, 99.2%
Synonim(y):
Zirconium, ZR007620
About This Item
Polecane produkty
Próba
99.2%
Postać
tubes
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 084-266-40
rezystywność
40 μΩ-cm, 20°C
dł. × grubość ścianki
500 mm × 1.6 mm
śr. zewn. × śr. wewn.
12.7 mm × 9.5 mm
tw
4377 °C (lit.)
mp
1852 °C (lit.)
gęstość
6.5 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Zr]
InChI
1S/Zr
Klucz InChI
QCWXUUIWCKQGHC-UHFFFAOYSA-N