Merck
GF07870901
Molybdenum
nut, size m5, length 25 pcs, style hexagonal
Synonim(y):
MO00NU05
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Mo
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
95.94
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
31161727
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opakowanie
pkg of 25
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 078-709-01
rezystywność
5.0 μΩ-cm, 20°C
tw
4612 °C (lit.)
mp
2617 °C (lit.)
gęstość
10.3 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
[Mo]
InChI
1S/Mo
Klucz InChI
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com