Kluczowe dokumenty
Z741002
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials test tube without rim
capacity 10 mL, O.D. × L 15 mm × 125 mm, round bottom
Wybierz wielkość
50 EA
126,00 zł
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 EA
126,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41121700
NACRES:
NB.11
126,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
borosilicate glass tube
colorless tube
straight neck
sterylność
non-sterile
Właściwości
graduations: no
Push fit
opakowanie
pack of 50 ea
producent / nazwa handlowa
Sigma-Aldrich
śr. zewn. × dł.
15 mm × 125 mm
pojemność
10 mL
probówka śr.
15 mm
Opis ogólny
Przezroczyste, wielokrotnego użytku probówki ze szkła borokrzemowego o rozszerzalności 33 i okrągłym dnie. Bez obręczy.
Informacje prawne
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)