Kluczowe dokumenty
GF05428391
Alumina
fiber, tex number 210, length 10 m, filament diameter 0.02mm
Synonim(y):
AL605720
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Formularz
fibers
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 054-283-91
Długość
10 m
Średnica
0.02 mm , filament diameter
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
Informacje prawne
Product of Goodfellow
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)