Merck
GF04793711
Alumina
rod, 2.0 mm diameter, length 300 mm, purity 99%
Synonim(y):
AL607920
About This Item
Kod UNSPSC:
11181511
NACRES:
NA.23
Próba
99%
Postać
rod
producent / nazwa handlowa
Goodfellow 047-937-11
Długość
300 mm
średnica
2.0 mm
Powiązane kategorie
Opis ogólny
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com